Få mere at vide
5-chloro-7-iodoquinolin-8-ol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10477052
Skift visning
Mængde:
50 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10477052 50 g Amber Glass Bottle 50g
1 options
Artikelnummer. 10477052 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01341EE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-7-iodoquinolin-8-ol
CAS 130-26-7
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C9H5ClINO
Mængde 50 g
Synonym clioquinol, iodochlorhydroxyquin, chloroiodoquin, chinoform, chloroiodoquine, 5-chloro-8-hydroxy-7-iodoquinoline, iodochloroxyquinoline, cliquinol, vioform, chlorojodochin
InChI nøgle QCDFBFJGMNKBDO-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC2=C(C(=C(C=C2Cl)I)O)N=C1
IUPAC navn 5-chloro-7-iodoquinolin-8-ol
Molekylvægt (g/mol) 305.499
PubChem CID 2788
ChEBI CHEBI:74460
Formel vægt 305.5
Procent renhed 97%