Få mere at vide
5-Chloro-6-(piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine, Mikromol™
Beskrivelse
5-Chloro-6-(piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-6-(piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine |
| CAS | 1784008-01-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Chloro-6-(piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H14 Cl N5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 5-Chloro-6-(1-piperidinyl)-2,4-pyrimidinediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14ClN5/c10-6-7(11)13-9(12)14-8(6)15-4-2-1-3-5-15/h1-5H2,(H4,11,12,13,14) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Nc1nc(N)c(Cl)c(n1)N2CCCCC2 |
| Vis mere |