Få mere at vide
5-Chloro-6-(piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine, Mikromol™
Artikelnummer. 30049906
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049906 25 mg
30052429 100 mg
30464158 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049906 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0521.060025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Chloro-6-(piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-6-(piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine
CAS 1784008-01-0
Analyt- eller komponentnavne 5-Chloro-6-(piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H14 Cl N5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5-Chloro-6-(1-piperidinyl)-2,4-pyrimidinediamine
InChI formel InChI=1S/C9H14ClN5/c10-6-7(11)13-9(12)14-8(6)15-4-2-1-3-5-15/h1-5H2,(H4,11,12,13,14)
SMIL Nc1nc(N)c(Cl)c(n1)N2CCCCC2
IUPAC navn 5-chloro-6-piperidin-1-ylpyrimidine-2,4-diamine
Molekylvægt (g/mol) 227.69
Mængde 25 mg
Formel vægt 227.0938 g/mol