Få mere at vide
5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid, 98%
Artikelnummer. 11482378
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11482378 25 g 25g
11472378 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482378 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15737.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54127-63-8 | C6H3ClNO3 | 172.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54127-63-8
Molekylær formel C6H3ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 172.54
MDL nummer MFCD00052950
InChI nøgle OLTRUTPHSBQWAZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-chloro-6-hydroxynicotinic acid, 3-chloro-2-hydroxypyridine-5-carboxylic acid, 5-chloro-6-hydroxypyridine-3-carboxylic acid, 5-chloro-6-hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid, 5-chloro-6-hydroxynicotinicacid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-chloro-1,6-dihydro-6-oxo, 5-chloro-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid, pubchem10618, maybridge1_008981, acmc-1b1yw
PubChem CID 599541
IUPAC navn 5-chlor-6-oxo-lH-pyridin-3-carboxylsyre
SMIL [O-]C(=O)C1=CNC(=O)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid
Smeltepunkt >300°C
Mængde 25 g
Formel vægt 173.56
Procent renhed 98%