Få mere at vide
5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ketotriclabendazole |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H7Cl3N2O2/c14-6-2-1-3-10(12(6)16)20-11-5-9-8(4-7(11)15)17-13(19)18-9/h1-5H,(H2,17,18,19) |
| Formel vægt | 327.9573 |
| Procent renhed | >95% |