Få mere at vide
5-klor-4-nitrothiophen-2-sulfonylchlorid, 98%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-4-nitrothiophene-2-sulfonyl chloride |
| Smeltepunkt | 52 °C til 54 °C |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Formel vægt | 262.09 |
| Procent renhed | 98% |