Få mere at vide
5-Chloro-4-nitrothiophene-2-sulfonyl chloride, 98%
Artikelnummer. 11421890
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11421890 1 g 1g
11431890 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11421890 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11779.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 58457-24-2 | C4HCl2NO4S2 | 262.075 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58457-24-2
Molekylær formel C4HCl2NO4S2
Molekylvægt (g/mol) 262.075
MDL nummer MFCD00067978
InChI nøgle SGHAHFHTASPNKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-nitrothiophene-5-sulphonyl chloride, 2-chloro-3-nitrothiophene-5-sulfonyl chloride, 5-chloro-4-nitro-thiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 5-chloro-4-nitro 2-thienyl sulfone, pubchem5498, 5-chloro-4-nitrothiophene-2-sulfonylchloride, acmc-20am48, 2-chlorosulphonyl-4-nitro-5-chlorothiophene, 5-chloro-4-nitro-2-thienylsulfonyl chloride
PubChem CID 2735783
IUPAC navn 5-chlor-4-nitrothiophen-2-sulfonylchlorid
SMIL C1=C(SC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-4-nitrothiophene-2-sulfonyl chloride
Smeltepunkt 52°C to 54°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 262.09
Procent renhed 98%