Få mere at vide
5-chloro-4-nitrothiophene-2-sulfonyl chloride, 97%, Maybridge
Artikelnummer. 10523042
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10523042 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10523042 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM02596DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-4-nitrothiophene-2-sulfonyl chloride
CAS 58457-24-2
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C4HCl2NO4S2
MDL nummer MFCD00067978
Mængde 1 g
Synonym 2-chloro-3-nitrothiophene-5-sulphonyl chloride, 2-chloro-3-nitrothiophene-5-sulfonyl chloride, 5-chloro-4-nitro-thiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 5-chloro-4-nitro 2-thienyl sulfone, pubchem5498, 5-chloro-4-nitrothiophene-2-sulfonylchloride, acmc-20am48, 2-chlorosulphonyl-4-nitro-5-chlorothiophene, 5-chloro-4-nitro-2-thienylsulfonyl chloride
InChI nøgle SGHAHFHTASPNKN-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(SC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)S(=O)(=O)Cl
IUPAC navn 5-chloro-4-nitrothiophene-2-sulfonyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 262.075
PubChem CID 2735783
Formel vægt 262.09
Procent renhed 97%