Få mere at vide
5-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoselenadiazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoselenadiazole |
| CAS | 20718-46-1 |
| Molekylær formel | C6 H2 Cl N3 O2 Se |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2ClN3O2Se/c7-3-1-2-4-5(9-13-8-4)6(3)10(11)12/h1-2H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1c(Cl)ccc2n[se]nc12 |
| IUPAC navn | 5-chloro-4-nitro-2,1,3-benzoselenadiazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.51 |
| Formel vægt | 262.9001 |