missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoselenadiazole, TRC

Artikelnummer. 30352370
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352370 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352370 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3738901G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoselenadiazole
CAS 20718-46-1
Molekylær formel C6 H2 Cl N3 O2 Se
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H2ClN3O2Se/c7-3-1-2-4-5(9-13-8-4)6(3)10(11)12/h1-2H
SMIL [O-][N+](=O)c1c(Cl)ccc2n[se]nc12
IUPAC navn 5-chloro-4-nitro-2,1,3-benzoselenadiazole
Molekylvægt (g/mol) 262.51
Formel vægt 262.9001
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.