Få mere at vide
5-klor-4-fluor-2-nitroanilin, 97%
Artikelnummer. 11481568
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11481568 25 g 25g
11461568 1 g 1g
11471568 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11481568 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13879.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 104222-34-6 | C6H4ClFN2O2 | 190,558 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104222-34-6
Molekylær formel C6H4ClFN2O2
Molekylvægt (g/mol) 190.558
MDL nummer MFCD00052698
InChI nøgle VRJKEIWZSOHDOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-fluoro-5-chloroaniline, benzenamine, 5-chloro-4-fluoro-2-nitro, benzenamine,5-chloro-4-fluoro-2-nitro, 5-chloro-4-fluoro-2-nitrophenylamine, pubchem8452, acmc-2098bg, timtec-bb sbb003647, buttpark 45\03-11, 3-chloro-4-fluoro-6-nitroaniline, 5-chloro-4-fluoro-2-nitro-aniline
PubChem CID 517835
IUPAC navn 5-chlor-4-fluor-2-nitroanilin
SMIL C1=C(C(=CC(=C1Cl)F)[N+](=O)[O-])N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline
Smeltepunkt 141 °C til 145 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 7202993
Formel vægt 190.56
Procent renhed 97%