Få mere at vide
5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8ClNO/c14-10-6-7-12-11(8-10)13(16-15-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H |
| Formel vægt | 229.0294 |