Få mere at vide
5-Chloro-3-nitro-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-3-nitro-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine |
| CAS | 1363380-51-1 |
| Molekylær formel | C6H3ClN4O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5-Chloro-3-Nitropyrazolo[1,5-A]Pyrimidine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3ClN4O2/c7-5-1-2-10-6(9-5)4(3-8-10)11(12)13/h1-3H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cnn2ccc(Cl)nc12 |
| IUPAC navn | 5-chloro-3-nitropyrazolo[1,5-a]pyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.57 |