Få mere at vide
5-chlor-3-methylbenzo[b]thiophen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10762873
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10762873 10 g 10g
10118744 25 g 25g
10232312 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10762873 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MWP00002EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 19404-18-3
Molekylær formel C9H7ClS
Molekylvægt (g/mol) 182.665
MDL nummer MFCD00052506
InChI nøgle UWDQVEPXORTQFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, 5-chloro-3-methylthianaphthene, 5-chloro-3-methyl benzo b thiophene, 5-chloro-3-methylbenzothiophene, 4-methylthio phenol, zlchem 217, pubchem7372, acmc-209exr, maybridge1_005366
PubChem CID 317317
IUPAC navn 5-chlor-3-methyl-1-benzothiophen
SMIL CC1=CSC2=C1C=C(C=C2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 182.67
Procent renhed 97%