Få mere at vide
5-chlor-3-methylbenzo[b]thiophen-2-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510329
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 10580922
Brand: Thermo Scientific Maybridge MWP00006DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 166964-33-6
Molekylær formel C9H6Cl2O2S2
Molekylvægt (g/mol) 281.17
MDL nummer MFCD00173797
InChI nøgle JLTUANWNGKWRQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulfonyl, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulphonylchloride, 5-chloro-3-methyl-benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-2-sulfonylchloride, 5-chloro-3-methyl, zlchem 600, pubchem5100, buttpark 21\07-05, 5-chloro-3-methyl-benzothiophene-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 2735756
IUPAC navn 5-chlor-3-methyl-1-benzothiophen-2-sulfonylchlorid
SMIL CC1=C(SC2=CC=C(Cl)C=C12)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulfonyl chloride
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 281.18
Procent renhed 97%