Få mere at vide
5-chlor-3-methylbenzo[b]thiophen-2-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11396905
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396905 10 g 10g
10580922 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396905 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MWP00006EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 166964-33-6
Molekylær formel C9H6Cl2O2S2
Molekylvægt (g/mol) 281.17
MDL nummer MFCD00173797
InChI nøgle JLTUANWNGKWRQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulfonyl, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulphonylchloride, 5-chloro-3-methyl-benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-2-sulfonylchloride, 5-chloro-3-methyl, zlchem 600, pubchem5100, buttpark 21\07-05, 5-chloro-3-methyl-benzothiophene-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 2735756
IUPAC navn 5-chlor-3-methyl-1-benzothiophen-2-sulfonylchlorid
SMIL CC1=C(SC2=CC=C(Cl)C=C12)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulfonyl chloride
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 281.18
Procent renhed 97%