Få mere at vide
5-klor-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazol, TRC
Artikelnummer. 30351715
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351715 1 g
30365930 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30351715 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3691151G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6814-58-0
Molekylær formel C4 H4 Cl N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 161.546
Synonym Pyrazachlor, Pyrazole, 3(or 5)-chloro-5(or 3)-methyl-4-nitro- (7CI), 3-Chloro-5-methyl-4-nitro-1H-pyrazole, 3-Chloro-4-nitro-5-methyl-1H-pyrazole, 5-Chloro-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole, ABG 3030, CMN-Pyrazole, Release, 1H-Pyrazole, 3-chloro-5-methyl-4-nitro-
IUPAC navn 5-chloro-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazol
SMIL Cc1n[nH]c(Cl)c1[N+](=O)[O-]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Pyrazachlor
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H4ClN3O2/c1-2-3(8(9)10)4(5)7-6-2/h1H3,(H,6,7)
Formel vægt 160.9992