Få mere at vide
5-chlor-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420583
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420583 1 g 1g
11430583 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420583 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12685.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1131-17-5 | C10H9ClN2 | 192.646 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1131-17-5
Molekylær formel C10H9ClN2
Molekylvægt (g/mol) 192.646
MDL nummer MFCD00067853
InChI nøgle ZZOWFLAMMWOSCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-3-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 5-chloro-3-methyl-1-phenyl, buttpark 48\06-20, acmc-20am49, 1-phenyl-3-methyl-5-chloropyrazole, 1-phenyl-3-methyl-5-chloro-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloro-3-methyl-1-phenyl, 5-chloro-3-methyl-1-phenylpyrazole
PubChem CID 2735771
IUPAC navn 5-chlor-3-methyl-1-phenylpyrazol
SMIL CC1=NN(C(=C1)Cl)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Kogepunkt 114°C to 115°C (4 mmHg)
Mængde 1 g
Formel vægt 192.64
Procent renhed 98%