Få mere at vide
5-chlor-3-methyl-1-benzothiophen-2-carboxylsyre, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10662665
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10662665 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10334532 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10641683 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10662665 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00546DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 50451-84-8
Molekylær formel C10H7ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 226.67
MDL nummer MFCD03407361
InChI nøgle KEYCXZNZFABITO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-chloro-3-methyl-1-benzothiophene-2-carboxylic ac, 5-chloro-3-methyl-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-chloro3-methyl-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-chloro-3-methyl-1-benzo b thiophene-2-carboxylic acid
PubChem CID 2794614
IUPAC navn 5-chlor-3-methyl-1-benzothiophen-2-carboxylsyre
SMIL CC1=C(SC2=CC=C(Cl)C=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-3-methyl-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 226.68
Procent renhed 95%