Få mere at vide
5-chlor-3-hydroxypyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311957
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11311957 5 g 5g
11321957 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07568.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 74115-12-1 | C5H4ClNO | 129.543 g/mol
5-chlor-3-hydroxypyridin anvendes til fremstilling af 4-(5-chlorpyridin-3-yloxy)isoquinolin
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-chlor-3-hydroxypyridin anvendes til fremstilling
af 4-(5-chlorpyridin-3-yloxy)isoquinolin.
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74115-12-1
Molekylær formel C5H4ClNO
Molekylvægt (g/mol) 129.543
MDL nummer MFCD00006379
InChI nøgle TUIDQYRZDZRHPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-3-hydroxypyridine, 5-chloro-3-pyridinol, 3-chloro-5-hydroxypyridine, 3-pyridinol, 5-chloro, 5chloro-3-pyridinol, pubchem6628, 3-chloro-5-pyridinol, acmc-209otf, 5-chloranylpyridin-3-ol, 3chloro-5-hydroxypyridine
PubChem CID 582305
IUPAC navn 5-chlorpyridin-3-ol
SMIL C1=C(C=NC=C1Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-3-hydroxypyridine
Smeltepunkt 159°C to 163°C
Mængde 5 g
Beilstein 1422550
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 129.55
Procent renhed 99%