Få mere at vide
5-chlor-3-(chlormethyl)-1,2,4-thiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10161032
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10161032 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10009531 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10556524 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10161032 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW03081CB
Kemiske identifikatorer
CAS 74461-64-6
Molekylær formel C3H2Cl2N2S
Molekylvægt (g/mol) 169.02
MDL nummer MFCD00096470
InChI nøgle FFFMIFUBJZBTCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-3-chloromethyl-1,2,4-thiadiazole, 5-chloro-3-chloromethyl-1,2,4 thiadiazole, 3-chloromethyl-5-chloro-1,2,4 thiadiazole, 3-chloromethyl-5-chloro-1,2,4-thiadiazole, 1,2,4-thiadiazole,5-chloro-3-chloromethyl, 1,2,4-thiadiazole, 5-chloro-3-chloromethyl-7ci, 9ci
PubChem CID 332610
IUPAC navn 5-chlor-3-(chlormethyl)-1,2,4-thiadiazol
SMIL ClCC1=NSC(Cl)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-chloro-3-(chloromethyl)-1, 2, 4-thiadiazole
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 169.03
Procent renhed 97%