Få mere at vide
5-Chloro-3-(4-methylsulfonylphenyl)-2-(pyridin-3-yl)pyridine (6’-Desmethyletoricoxib), Mikromol™
Beskrivelse
5-Chloro-3-(4-methylsulfonylphenyl)-2-(pyridin-3-yl)pyridine (6’-Desmethyletoricoxib)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6'-Desmethyletoricoxib |
| CAS | 202409-31-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6'-Desmethyletoricoxib |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H13 Cl N2 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 5-Chloro-3-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2,3'-bipyridine, 5-Chloro-3-(4-methylsulfonylphenyl)-2-(3-pyridyl)pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H13ClN2O2S/c1-23(21,22)15-6-4-12(5-7-15)16-9-14(18)11-20-17(16)13-3-2-8-19-10-13/h2-11H,1H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)c2cc(Cl)cnc2c3cccnc3 |
| IUPAC navn | 5-chloro-3-(4-methylsulfonylphenyl)-2-pyridin-3-ylpyridine |
| Vis mere |