Få mere at vide
5-Chloro-3-(4-methylsulfonylphenyl)-2-(pyridin-3-yl)pyridine (6’-Desmethyletoricoxib), Mikromol™
Artikelnummer. 17980726
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17980726 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17980726 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0965.040025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Chloro-3-(4-methylsulfonylphenyl)-2-(pyridin-3-yl)pyridine (6’-Desmethyletoricoxib)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6'-Desmethyletoricoxib
CAS 202409-31-2
Analyt- eller komponentnavne 6'-Desmethyletoricoxib
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H13 Cl N2 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5-Chloro-3-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2,3'-bipyridine, 5-Chloro-3-(4-methylsulfonylphenyl)-2-(3-pyridyl)pyridine
InChI formel InChI=1S/C17H13ClN2O2S/c1-23(21,22)15-6-4-12(5-7-15)16-9-14(18)11-20-17(16)13-3-2-8-19-10-13/h2-11H,1H3
SMIL CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)c2cc(Cl)cnc2c3cccnc3
IUPAC navn 5-chloro-3-(4-methylsulfonylphenyl)-2-pyridin-3-ylpyridine
Molekylvægt (g/mol) 344.82
Mængde 25 mg
Formel vægt 344.0386 g/mol