Få mere at vide
5-chlor-2-(trifluormethoxy)anilin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10892251
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10892251 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10892251 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00234DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline
CAS 326-64-7
Mængde 1 g
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C7H5ClF3NO
Synonym 5-chloro-2-trifluoromethoxy aniline, 5-chloro-2-trifluoro methoxy aniline, 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzenamine, benzenamine, 5-chloro-2-trifluoromethoxy, 5-chloro-2-trifluoromethoxy-phenylamine, 2-amino-4-chlorotrifluoro-methoxybenzene, 5-chloro-2-trifluoromethoxy phenylamine
InChI nøgle KSBUTBXMRFVLND-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)N)OC(F)(F)F
IUPAC navn 5-chlor-2-(trifluormethoxy)anilin
Molekylvægt (g/mol) 211.568
PubChem CID 10932748
Formel vægt 211.57
Procent renhed 97%