Få mere at vide
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15484957
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15484957 250 mg 250mg
15474957 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15484957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32259.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 326-64-7
Molekylær formel C7H5ClF3NO
Molekylvægt (g/mol) 211.568
MDL nummer MFCD06410919
InChI nøgle KSBUTBXMRFVLND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-trifluoromethoxy aniline, 5-chloro-2-trifluoro methoxy aniline, 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzenamine, benzenamine, 5-chloro-2-trifluoromethoxy, 5-chloro-2-trifluoromethoxy-phenylamine, 2-amino-4-chlorotrifluoro-methoxybenzene, 5-chloro-2-trifluoromethoxy phenylamine
PubChem CID 10932748
IUPAC navn 5-chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)N)OC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Mængde 250 mg
Brydningsindeks 1.485
FN nummer UN2810
Formel vægt 211.57
Procent renhed 97%