Få mere at vide
5-chlor-2-(trichlormethyl)benzimidazol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10397360 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10397360 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10397360 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 185300050
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-(trichloromethyl)benzimidazole
Navn note 95%
CAS 3584-66-5
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 223°C to 229°C
Farve Beige til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H4Cl4N2
MDL nummer MFCD00005595
Mængde 5 g
Synonym 5-chloro-2-trichloromethyl benzimidazole, 5-chloro-2-trichloromethyl-1h-benzo d imidazole, 5-chloro-2-trichloromethyl-1h-benzimidazole, 6-chloro-2-trichloromethyl-1h-benzimidazole, 5-chloro-2-trichloromethyl-1h-1,3-benzodiazole, 5-chloro-2-trichloromethyl-3h-1,3-benzodiazole, acmc-20am4z, 5-chloro-2-trichloromethyl-1h-benzoimidazole
InChI nøgle SIZGSKQSWJIWFP-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClC1=CC=C2N=C(NC2=C1)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC navn 6-chlor-2-(trichlormethyl)-lH-benzimidazol
Molekylvægt (g/mol) 269.93
PubChem CID 77134
Formel vægt 269.94
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Chloro-2-(trichloromethyl)benzimidazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.