Få mere at vide
5-klor-2-thiofencarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30134191
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134191 50 g
30008783 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134191 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC42050050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24065-33-6
Molekylær formel C5 H3 Cl O2 S
Molekylvægt (g/mol) 162.59
Synonym 5-Chloro-2-thiophenecarboxylic Acid, 2-Chloro-5-carboxythiophene, 2-Chloro-5-thiophenecarboxylic acid, 5-Chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 5-Chlorothiophen-2-carboxylic acid, NSC 14776
IUPAC navn 5-chlorothiophen-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)c1ccc(Cl)s1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C5H3ClO2S/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
Formel vægt 161.9542