missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Chloro-2-Thiophenecarboxylic Acid 4-Nitrophenyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-2-Thiophenecarboxylic Acid 4-Nitrophenyl Ester |
| CAS | 1450877-56-1 |
| Molekylær formel | C11H6ClNO4S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Thiophenecarboxylic acid, 5-chloro-, 4-nitrophenyl ester (ACI), 4-Nitrophenyl 5-chloro-2-thiophenecarboxylate (ACI), 4-Nitrophenyl 5-chlorothiophene-2-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H6ClNO4S/c12-10-6-5-9(18-10)11(14)17-8-3-1-7(2-4-8)13(15)16/h1-6H |
| SMIL | O[13C]([13C@@]([15NH2])([H])[13C]([H])([H])[13C]([H])([H])[15N]=[N]=N)=O.Cl |
| IUPAC navn | (4-nitrophenyl) 5-chlorothiophene-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 283.69 |
| Formel vægt | 282.9706 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?