Få mere at vide
5-Chloro-2-thiophenecarboxaldehyde, 97%
Artikelnummer. 10639384 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10639384 1 g Glass bottle 1g
10239740 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10639384 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 405080010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 7283-96-7 | C5H3ClOS | 146.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7283-96-7
Molekylær formel C5H3ClOS
Molekylvægt (g/mol) 146.59
MDL nummer MFCD00047090
InChI nøgle VWYFITBWBRVBSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-thiophenecarboxaldehyde, 2-chloro-5-thiophenecarboxaldehyde, 5-chlorothiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-chloro, 5-chloro-2-formylthiophene, 2-chloro-5-formylthiophene, 5-chlorothiophene-2-aldehyde, 5-chloro-2-thiophenecarbaldehyde, 5-chloro-2-thiophene-carboxaldehyde, pubchem7742
PubChem CID 81700
IUPAC navn 5-chlorothiophene-2-carbaldehyde
SMIL ClC1=CC=C(S1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-thiophenecarboxaldehyde
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Tan to White
Tæthed 1.3760g/mL
Kogepunkt 94°C (18.0 mmHg)
Flammepunkt 98°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.6040 to 1.606
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.376
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 146.6
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Chloro-2-thiophenecarboxaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.