Få mere at vide
5-Chloro-2-pyridinamine, TRC
Artikelnummer. 17981455
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
17981455 1 g
1 options
Artikelnummer. 17981455 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3803401G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1072-98-6
Molekylær formel C5 H5 Cl N2
Molekylvægt (g/mol) 128.56
Synonym 2-Amino-5-chloropyridine, 2-Pyridinamine, 5-chloro- (9CI, ACI), 5-Chloro-2-pyridinamine (ACI), Pyridine, 2-amino-5-chloro- (6CI, 7CI, 8CI), (5-Chloropyridin-2-yl)amine, 5-Chloro-2-aminopyridine, 5-Chloro-2-pyridineamine, 5-Chloro-α-aminopyridine, NSC 26283, RP 26695
IUPAC navn 5-chloropyridin-2-amine
SMIL Nc1ccc(Cl)cn1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-chloropyridine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H5ClN2/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,(H2,7,8)
Formel vægt 128.0141
Procent renhed >95%