Få mere at vide
5-Chloro-2-pyridinamine-3,4,6-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-2-pyridinamine-3,4,6-d3 |
| CAS | 1093384-99-6 |
| Molekylær formel | C5 D3 H2 Cl N2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Pyridin-3,4,6-d3-amine, 5-chloro- (ACI), 5-Chloro-2-pyridin-3,4,6-d3-amine (ACI), 2-Amino-5-chloropyridine-3,4,6-d3, 2-Amino-5-chloropyridine-d3, 2-Amino-5-chloropyridine-3,4,6-D3, 5-Chloro-2-pyridinamine-3,4,6-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5ClN2/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,(H2,7,8)/i1D,2D,3D |
| SMIL | [2H]c1nc(N)c([2H])c([2H])c1Cl |
| IUPAC navn | 5-chloro-3,4,6-trideuteriopyridin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 131.578 |
| Formel vægt | 131.033 |