Få mere at vide
5-klor-2-pentanon ethylenketal, 97 %
Artikelnummer. 10563911 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10563911 5 g Glasflaske 5g
10184320 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10563911 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 166040050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 5978-08-5 | C7H13ClO2 | 164,63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5978-08-5
Molekylær formel C7H13ClO2
Molekylvægt (g/mol) 164.63
MDL nummer MFCD00003217
InChI nøgle OFERIRWCHSOJJT-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-pentanone ethylene ketal
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0900g/mL
Kogepunkt 73 °C til 76 °C (7,0 mmHg)
Flammepunkt 72 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4490 til 1,451
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.09
Synonym 2-3-chloropropyl-2-methyl-1,3-dioxolane, 5-chloro-2-pentanone ethylene ketal, 2,2-ethylenedioxy-5-chloropentane, 1,3-dioxolane, 2-3-chloropropyl-2-methyl, 5-chloro-2-pentanoneethyleneketal, acmc-20am4f, oferirwchsojjt-uhfffaoysa, 1-chloro-4-pentanone ethylene ketal, 1, 2-3-chloropropyl-2-methyl, 5-chloro-2-pentanone ethylene acetal
SMIL CC1(OCCO1)CCCCl
IUPAC navn 2-(3-chlorpropyl)-2-methyl-1,3-dioxolan
PubChem CID 80079
Formel vægt 164.63
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske