Få mere at vide
5-Chloro-2-pentanone ethylene ketal, 97%
Artikelnummer. 10184320 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10184320 25 g Glasflaske 25g
10563911 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10184320 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 166040250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5978-08-5 | C7H13ClO2 | 164.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5978-08-5
Molekylær formel C7H13ClO2
Molekylvægt (g/mol) 164.63
MDL nummer MFCD00003217
InChI nøgle OFERIRWCHSOJJT-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-pentanone ethylene ketal
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0900g/mL
Kogepunkt 73°C to 76°C (7.0 mmHg)
Flammepunkt 72°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4490 to 1.451
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.09
Synonym 6-hydroxymethyl oxane-2,3,4,5-tetrol hydrate, d-galactose hydrate, dextrose monohydrate, usp, .alpha.-d-glucose hydrate, dextrose, u.s.p.
SMIL CC1(CCCCl)OCCO1
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R,6S)-6-(hydroxymethyl)oxan-2,3,4,5-tetrol;hydrat
PubChem CID 133126654
Formel vægt 164.63
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske