Få mere at vide
5-Chloro-2-pentanone, 94%
Artikelnummer. 11443993
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443993 100 g 100g
11433993 25 g 25g
11354659 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443993 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10269.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5891-21-4 | C5H9ClO | 120.576 g/mol
5-Chloro-2-pentanon anvendt til fremstilling af destruerbare overfladeaktive stoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-Chloro-2-pentanon anvendes til fremstilling af destruerbare overfladeaktive stoffer
.
Opløselighed Opløselig i chloroform og methanol
.
Bemærkninger
holder beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5891-21-4
Molekylær formel C5H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 120.576
MDL nummer MFCD00001008
InChI nøgle XVRIEWDDMODMGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-pentanone, 2-pentanone, 5-chloro, 1-chloro-4-pentanone, 3-chloropropyl methyl ketone, 2-pentanone 5-chloro, 1-chloro-4-oxopentane, pubchem17207, 3-acetylpropyl chloride, 5-chloro-pentan-2-one, 5-chloranylpentan-2-one
PubChem CID 79993
IUPAC navn 5-chlorpentan-2-on
SMIL CC(=O)CCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-pentanone
Tæthed 1.053
Kogepunkt 63°C to 64°C (12 mmHg)
Flammepunkt 35°C (95°F)
Brydningsindeks 1.438
Mængde 100 g
FN nummer UN1224
Beilstein 1098490
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform and methanol.
Formel vægt 120.58
Procent renhed 94%