Learn More
5-Chloro-2-pentanone, 94%
Product Code. 11433993
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11433993 25 g 25g
11443993 100 g 100g
11354659 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11433993 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10269.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5891-21-4 | C5H9ClO | 120.576 g/mol
5-Chloro-2-pentanon anvendt til fremstilling af destruerbare overfladeaktive stoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-Chloro-2-pentanon anvendes til fremstilling af destruerbare overfladeaktive stoffer
.
Opløselighed Opløselig i chloroform og methanol
.
Bemærkninger
holder beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5891-21-4
Molekylær formel C5H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 120.576
MDL nummer MFCD00001008
InChI nøgle XVRIEWDDMODMGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-pentanone, 2-pentanone, 5-chloro, 1-chloro-4-pentanone, 3-chloropropyl methyl ketone, 2-pentanone 5-chloro, 1-chloro-4-oxopentane, pubchem17207, 3-acetylpropyl chloride, 5-chloro-pentan-2-one, 5-chloranylpentan-2-one
PubChem CID 79993
IUPAC navn 5-chlorpentan-2-on
SMIL CC(=O)CCCCl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-pentanone
Kogepunkt 63°C to 64°C (12 mmHg)
Flammepunkt 35°C (95°F)
Mængde 25 g
FN nummer UN1224
Beilstein 1098490
Formel vægt 120.58
Procent renhed 94%