Få mere at vide
5-Chloro-2-pentanone (>90%), TRC
Artikelnummer. 30363052
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30363052 10 g
1 options
Artikelnummer. 30363052 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37509010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-pentanone
CAS 5891-21-4
Molekylær formel C5H9ClO
Mængde 10 g
Synonym 1-Chloro-4-pentanone, 3-Chloropropyl Methyl Ketone, NSC 60210, NSC 8427
InChI formel InChI=1S/C5H9ClO/c1-5(7)3-2-4-6/h2-4H2,1H3
SMIL CC(=O)CCCCl
IUPAC navn 5-chloropentan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 120.58
Formel vægt 120.0342