Få mere at vide
5-chlor-2-pentanon, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10117303 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10117303 25 g Glasflaske 25g
10076412 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10117303 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 388290250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5891-21-4 | C5H9ClO | 120.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5891-21-4
Molekylær formel C5H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 120.58
MDL nummer MFCD00001008
InChI nøgle XVRIEWDDMODMGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-pentanone, 2-pentanone, 5-chloro, 1-chloro-4-pentanone, 3-chloropropyl methyl ketone, 2-pentanone 5-chloro, 1-chloro-4-oxopentane, pubchem17207, 3-acetylpropyl chloride, 5-chloro-pentan-2-one, 5-chloranylpentan-2-one
PubChem CID 79993
IUPAC navn 5-chlorpentan-2-on
SMIL CC(=O)CCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-pentanone
CAS min % 88.0
CAS Max % 100.0
Farve Brun til sort
Tæthed 1.0530g/mL
Kogepunkt 172.0°C to 175.0°C
Flammepunkt 35°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl(CH2)3COCH3
Brydningsindeks 1.4370 to 1.4460
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.053
Formel vægt 120.58
Procent renhed 90%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Chloro-2-pentanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.