Få mere at vide
5-Klor-2-oxindol-1-carboxamid, TRC
Artikelnummer. 30359921
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30359921 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30359921 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC375055250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-oxindole-1-carboxamide
CAS 100599-06-2
Molekylær formel C9H7ClN2O2
Mængde 250 mg
Synonym 5-Chloro-2,3-dihydro-2-oxo-1H-indole-1-carboxamide
InChI formel InChI=1S/C9H7ClN2O2/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(13)12(7)9(11)14/h1-3H,4H2,(H2,11,14)
SMIL NC(=O)N1C(=O)Cc2cc(Cl)ccc12
IUPAC navn 5-chloro-2-oxo-3H-indol-1-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 210.62
Formel vægt 210.0196