Få mere at vide
5-klor-2-nitrodifænolamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-2-nitrodiphenylamine |
| CAS | 25781-92-4 |
| Molekylær formel | C12H9ClN2O2 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 5-Chloro-2-nitro-N-phenyl-benzenamine, 5-Chloro-2-nitro-diphenylamine, 2-Nitro-5-chlorodiphenylamine, 5-Chloro-2-nitro-N-phenylbenzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9ClN2O2/c13-9-6-7-12(15(16)17)11(8-9)14-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,14H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1Nc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 5-chloro-2-nitro-N-phenylanilin |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.67 |
| Formel vægt | 248.0353 |