missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Chloro-2-nitrodiphenylamine-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-2-nitrodiphenylamine-d5 |
| CAS | 129973-73-5 |
| Molekylær formel | C12H4D5ClN2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-Chloro-2-nitro-N-phenyl-benzenamine-d5, 5-Chloro-2-nitro-diphenylamine-d5, 2-Nitro-5-chlorodiphenylamine-d5, 5-Chloro-2-nitro-N-phenylbenzenamine-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9ClN2O2/c13-9-6-7-12(15(16)17)11(8-9)14-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,14H/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(Nc2cc(Cl)ccc2[N+](=O)[O-])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | N-(5-chloro-2-nitrophenyl)-2,3,4,5,6-pentadeuterioaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.7 |
| Formel vægt | 253.0666 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?