missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Chloro-2-nitroanisole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-2-nitroanisole |
| CAS | 6627-53-8 |
| Molekylær formel | C7H6ClNO3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 4-Chloro-2-methoxy-1-nitrobenzene, 5-Chloro-2-nitroanisole, 1-Chloro-3-methoxy-4-nitrobenzene, 2-Methoxy-4-chloronitrobenzene, 2-Nitro-5-chloroanisole, 3-Methoxy-4-nitro-1-chlorobenzene, 4-Chloro-2-(methyloxy)-1-nitrobenzene, 4-Chloro-2-methoxy-1-nitrobenzene, 4-Chloro-2-methoxynitrobenzene, 5-Chloro-2-nitroanisole, 5-Chloro-2-nitrophenyl Methyl Ether, NSC 60112 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClNO3/c1-12-7-4-5(8)2-3-6(7)9(10)11/h2-4H,1H3 |
| SMIL | COc1cc(Cl)ccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 4-chloro-2-methoxy-1-nitrobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.58 |
| Formel vægt | 187.0036 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?