Få mere at vide
5-chlor-2-nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10368560 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10368560
Brand: Thermo Scientific Acros 246950500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1635-61-6 | C6H5ClN2O2 | 172.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1635-61-6
Molekylær formel C6H5ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.57
MDL nummer MFCD00007776
InChI nøgle ZCWXYZBQDNFULS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-5-chloroaniline, benzenamine, 5-chloro-2-nitro, 3-chloro-6-nitroaniline, 5-chloro-2-nitrobenzeneamine, aniline, 5-chloro-2-nitro, 2-amino-4-chloro-nitrobenzene, unii-656xjm4con, 5-chloro-2-nitrobenzenamine, ccris 8934, 5-chloro-2-nitro aniline
PubChem CID 74218
IUPAC navn 5-chlor-2-nitroanilin
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)N)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-nitroaniline
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 126.0°C to 129.0°C
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H3(NO2)NH2
Mængde 50 g
Beilstein 12, 730
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1.22g/L (20°C)
Formel vægt 172.57
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Chloro-2-nitroaniline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.