missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5'-Chloro-2'-nitro-N-phenyl-malonanilic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30352618
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352618 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352618 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37432510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5'-Chloro-2'-nitro-N-phenyl-malonanilic Acid Ethyl Ester
CAS 22316-45-6
Molekylær formel C17H15ClN2O5
Mængde 10 mg
Synonym 3-[(5-Chloro-2-nitrophenyl)phenylamino]-3-oxo-propanoic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C17H15ClN2O5/c1-2-25-17(22)11-16(21)19(13-6-4-3-5-7-13)15-10-12(18)8-9-14(15)20(23)24/h3-10H,2,11H2,1H3
SMIL CCOC(=O)CC(=O)N(c1ccccc1)c2cc(Cl)ccc2[N+](=O)[O-]
IUPAC navn ethyl 3-(N-(5-chloro-2-nitrophenyl)anilino)-3-oxopropanoate
Molekylvægt (g/mol) 362.76
Formel vægt 362.0669
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.