missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5'-Chloro-2'-nitro-N-phenyl-malonanilic Acid-d5 Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5'-Chloro-2'-nitro-N-phenyl-malonanilic Acid-d5 Ethyl Ester |
| CAS | 129973-74-6 |
| Molekylær formel | C17H10D5ClN2O5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 3-[(5-Chloro-2-nitrophenyl)phenylamino]-3-oxo-propanoic Acid-d5 Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15ClN2O5/c1-2-25-17(22)11-16(21)19(13-6-4-3-5-7-13)15-10-12(18)8-9-14(15)20(23)24/h3-10H,2,11H2,1H3/i3D,4D,5D,6D,7D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(N(C(=O)CC(=O)OCC)c2cc(Cl)ccc2[N+](=O)[O-])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | ethyl 3-(5-chloro-2-nitro-N-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)anilino)-3-oxopropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 367.8 |
| Formel vægt | 367.0983 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?