Få mere at vide
5-chlor-2-(methylthio)pyrimidin-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10212872
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10212872 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10222872 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10575524 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10212872 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB10252DA
Kemiske identifikatorer
CAS 61727-33-1
Molekylær formel C6H5ClN2O2S
Molekylvægt (g/mol) 204.628
MDL nummer MFCD00173907
InChI nøgle SEPCYCDQJZTPHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylic acid, 5-chloro-2-methylsulfanyl pyrimidine-4-carboxylic acid, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-chloro-2-methylthio, 5-chloro-2-methylsulfanyl-pyrimidine-4-carboxylic acid, 4-carboxy-5-chloro-2-methylthio pyrimidine, 5-chloro-2-methylthio-4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-chloro-2-methylthiopyrimidine-4-carboxylic acid, zlchem 91, oleosol fast red bl, oleosol fast red gl
PubChem CID 725711
IUPAC navn 5-chlor-2-methylsulfanylpyrimidin-4-carboxylsyre
SMIL CSC1=NC=C(C(=N1)C(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 204.64
Procent renhed 97%