Få mere at vide
5-chlor-2-(methylthio)anilin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10722493
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10722493 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10456852 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10722493 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD05201EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 16423-54-4
Molekylær formel C7H8ClNS
Molekylvægt (g/mol) 173.658
MDL nummer MFCD00052816
InChI nøgle RWUQNIPYCAHKMO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794577
IUPAC navn 5-chlor-2-methylsulfanylanilin
SMIL CSC1=C(C=C(C=C1)Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-(methylthio)aniline
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel NH2C6H3(Cl)SCH3
Mængde 10 g
Synonym 5-chloro-2-methylthio aniline, 5-chloro-2-methylsulfanyl aniline, 5-chloro-2-methylthiophenylamine, 5-chloro-2-methylthio benzenamine, 5-chloro-2-methylsulfanyl-phenylamine, benzenamine,5-chloro-2-methylthio, benzenamine, 5-chloro-2-methylthio
Formel vægt 173.67
Procent renhed 95%