Få mere at vide
5-klor-2-methylphenol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-2-methylphenol |
| CAS | 5306-98-9 |
| Molekylær formel | C7 H7 Cl O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Methyl-5-chlorophenol, 3-Chloro-6-methylphenol, 4-Chloro-2-hydroxytoluene, 5-Chloro-o-cresol, NSC 157349 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,9H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc(Cl)cc1O |
| IUPAC navn | 5-chloro-2-methylphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.58 |
| Formel vægt | 142.0185 |