Få mere at vide
5-Chloro-2-methylphenol, 98%
Artikelnummer. 11477206
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477206 5 g 5g
11374659 1 g 1g
11487206 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11477206 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25527.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5306-98-9 | C7H7ClO | 142.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5306-98-9
Molekylær formel C7H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 142.58
MDL nummer MFCD00060672
InChI nøgle KKFPXGXMSBBNJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-o-cresol, 5-chloro-2-cresol, o-cresol, 5-chloro, phenol, 5-chloro-2-methyl, 3-chloro-6-methylphenol, 2-methyl-5-chlorophenol, 4-chloro-2-hydroxytoluene, 5-chloro-2-methyl-phenol, phenol,5-chloro-2-methyl
PubChem CID 79192
IUPAC navn 5-chlor-2-methylphenol
SMIL CC1=CC=C(Cl)C=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-methylphenol
Smeltepunkt 70°C to 75°C
Kogepunkt 109°C to 112°C (15 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN3437
Beilstein 1906683
Formel vægt 142.59
Procent renhed 98%