Få mere at vide
5-Chloro-2-methylindole, 98%
Artikelnummer. 11450127
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450127 1 g 1g
11460127 5 g 5g
11470127 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21036.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1075-35-0 | C9H8ClN | 165.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1075-35-0
Molekylær formel C9H8ClN
Molekylvægt (g/mol) 165.62
MDL nummer MFCD00005619
InChI nøgle WUVWAXJXPRYUME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-methylindole, 2-methyl-5-chloroindole, 1h-indole, 5-chloro-2-methyl, 5-chloro-2-methyl-indole, 2-methyl-5-chloro-1h-indole, pubchem17201, acmc-1bpvo, 5-chlor-2-methyl-1h-indole, indole, 5-chloro-2-methyl, 1h-indole,5-chloro-2-methyl
PubChem CID 70636
IUPAC navn 5-chlor-2-methyl-lH-indol
SMIL CC1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-methylindole
Smeltepunkt 110°C to 114°C
Mængde 1 g
Formel vægt 165.62
Procent renhed 98%