Få mere at vide
5-chloro-2-methylindole, 95%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10570001 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
1g; Glass bottle
Artikelnummer.
10570001 1g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10570001 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 109410010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-chloro-2-methylindole
CAS 1075-35-0
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 112°C to 118°C
Farve Beige-Brown to Pink
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H8ClN
MDL nummer MFCD00005619
Mængde 1 g
Beilstein 20, 314
Synonym 5-chloro-2-methylindole, 2-methyl-5-chloroindole, 1h-indole, 5-chloro-2-methyl, 5-chloro-2-methyl-indole, 2-methyl-5-chloro-1h-indole, pubchem17201, acmc-1bpvo, 5-chlor-2-methyl-1h-indole, indole, 5-chloro-2-methyl, 1h-indole,5-chloro-2-methyl
InChI nøgle WUVWAXJXPRYUME-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)Cl
IUPAC navn 5-chloro-2-methyl-1H-indole
Molekylvægt (g/mol) 165.62
PubChem CID 70636
Formel vægt 165.62
Procent renhed ≥94%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals