Få mere at vide
5-Chloro-2-methylbenzothiazole, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15432078
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 15432078
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H55743.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1006-99-1
Molekylær formel C8H6ClNS
Molekylvægt (g/mol) 183.653
MDL nummer MFCD00022881
InChI nøgle XCALAYIRFYALSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-methylbenzothiazole, 5-chloro-2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl-5-chlorobenzothiazole, benzothiazole, 5-chloro-2-methyl, usaf ek-p-4382, 5-chloro-2-methyl-benzothiazole, 2-methyl-5-chloro benzothiazole, 5-chloro-2-methyl benzothiazole, 2-metyl-5-chloro-benzothiazole, pubchem10878
PubChem CID 13873
IUPAC navn 5-chloro-2-methyl-1,3-benzothiazole
SMIL CC1=NC2=C(S1)C=CC(=C2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-methylbenzothiazole
Smeltepunkt 65°C to 70°C
Farve Brun til hvid
Mængde 1 g
Formel vægt 183.66
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof